Merck
ENA580348318
Enamine
4-chloro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.39
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H6BClO2/c9-7-3-1-2-6-5(7)4-11-8(6)10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
IHDXDFBZHOOZJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188777
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188777