Merck
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)