Merck
ENA517163079
Enamine
N-[(oxolan-3-yl)methyl]pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-2-5-11-10(3-1)12-7-9-4-6-13-8-9/h1-3,5,9H,4,6-8H2,(H,11,12)
InChI Key
OILXFZQHHHJPEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)