Merck
ENA517162710
Enamine
1-(pyridin-2-yl)but-3-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-5-9(11)8-6-3-4-7-10-8/h2-4,6-7,9,11H,1,5H2
InChI Key
CITJKEXGKDUPEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808