Merck
ENA517162138
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.29
MDL番号:
Iupac Name
3-(benzylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-11(14-7-6-13-10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI Key
OMNDPRPCKFNBNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420