Merck
ENA517162063
Enamine
4-fluoro-3-(morpholin-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.22
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c11-9-2-1-8(12)7-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI Key
BEZHNTGNWHZZPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310122