Merck
ENA517161687
Enamine
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclohexyl-2-methoxyacetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
BJDZWBQRBDMRCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307487
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)