Merck
ENA514507170
Enamine
1-[2-(4-aminobutoxy)ethoxy]-2-methoxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)butan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H21NO3/c1-11-6-7-13-9-8-12-5-3-2-4-10/h2-10H2,1H3
InChI Key
SVCLTBFSNQUZJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305719
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305719