Merck
ENA514506775
Enamine
methyl 3-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(1-pyrrolidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-5-4-6-11(9-10)13-7-2-3-8-13/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3
InChI Key
JJJUYMBYOGDTKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154