Merck
ENA514506336
Enamine
spiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
spiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-8-6-9(7-8)4-2-1-3-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI Key
RDHZFECHNKRQBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193601
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193601