Merck
ENA514237443
Enamine
2-fluoro-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14FNO2/c16-9-6-7-13-11(8-9)14(15(18)19)10-4-2-1-3-5-12(10)17-13/h6-8H,1-5H2,(H,18,19)
InChI Key
HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)