Merck
ENA514236909
Enamine
6-methoxypyridine-2-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.22
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-10-6-4-2-3-5(9-6)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI Key
LEIFRCSFCUIXIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300769
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300769