Merck
ENA514236779
Enamine
2-methyl-2-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.31
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-14(2,10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h7-9,15H,3-6,10H2,1-2H3
InChI Key
IMKMZBLHCXSUHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300293
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300293