Merck
ENA514236574
Enamine
3-fluoro-2-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.5
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FINO.ClH/c1-11-5-3-2-4(10)7(9)6(5)8;/h2-3H,10H2,1H3;1H
InChI Key
BPJGFRDFSSYYBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300401
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300401