Merck
ENA508627137
Enamine
2-(3-methylpiperidin-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-methyl-2-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7-3-2-5-9-8(7)4-6-10/h7-10H,2-6H2,1H3
InChI Key
JNHKCGCZVXJPGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299397
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299397