Merck
ENA508626746
Enamine
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.73
MDL番号:
Iupac Name
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-10(4-1)6-3-8-11-9-7-10;/h11H,1-9H2;1H
InChI Key
GMNAJFNYOKLMDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566