Merck
ENA508625768
Enamine
methyl 2-(thian-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O2S/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZTZLEBUMJNQVOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268286
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268286