Merck
ENA508625687
Enamine
(4-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
(4-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-12-9(5-10)8(6-11-12)7-3-2-4-7;/h6-7H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
FVBXSFSVXUHEOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270273
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270273