Merck
ENA497680674
Enamine
1-(bromomethyl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.08
MDL番号:
mp
80-83
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
InChI Key
SSULDURTLPHCSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957
Melting Point
80-83
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957