Merck
ENA497680016
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
Iupac Name
N-allyl-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-4-5-6(2)9(3,7)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
VMBUORCYWKIZIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122