Merck
ENA497679391
Enamine
(3-methoxyoxolan-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxytetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
MCAGRGVREBRYLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539