Merck
ENA497377088
Enamine
1-bromo-4-chloro-2-ethenylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.49
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrCl/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI Key
ZFLBDKZHLRMWCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797