Merck
ENA497376770
Enamine
2-hydroxyethyl N,N-dimethylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxyethyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C5H11NO3/c1-6(2)5(8)9-4-3-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
STMLNVLDMRLNNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974