Merck
ENA497376505
Enamine
4,4-dimethyl-2-phenylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.73
MDL番号:
Iupac Name
4,4-dimethyl-2-phenylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-12(2)8-11(13-9-12)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
BJVZSQKLWRBULR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257247
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257247