Merck
ENA497376441
Enamine
2-ethyl-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-11-8(2)7-9-5-4-6-10(13(15)16)12(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
OEFPPPOUNLZAKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)