Merck
ENA497376405
Enamine
2-amino-4,6-difluorophenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.57
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4,6-difluorophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5F2NO.ClH/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,9H2;1H
InChI Key
DUSBQEQXZBYGAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255709
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255709