Merck
ENA497376234
Enamine
rac-[(1R,2S)-2-phenylcyclohexyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
67-68
Iupac Name
((1R,2S)-2-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-14H,4-5,8-10H2/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
MJXMWXWVIXLIGK-QWHCGFSZSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256506
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256506
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)