Merck
ENA497376117
Enamine
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.73
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-5-11-10;/h11H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
BZSBJGQPTYWKOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256216