Merck
ENA497375775
Enamine
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-14-9-7-5-3-4-6-8(7)12-10(11)13-9/h2-6H2,1H3
InChI Key
LRRWZUGSRZODMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)