Merck
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
InChI Key
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)