Merck
ENA497374481
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.54
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(5)12;/h1-3,5,8H,4,12H2;1H/t5-,8-;/m1./s1
InChI Key
TVLVGKZGOXGIFO-KPSHTFFOSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389