Merck
ENA497374412
Enamine
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-4-8-5-7(2)9(11-3)10-6-8/h1,5-6H,2-3H3
InChI Key
CFCJMAFXIGZJNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)