Merck
ENA497373998
Enamine
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.41
MDL番号:
Iupac Name
4-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}piperidine
Inchi Code
1S/C11H25NOSi/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-6-8-12-9-7-10/h10,12H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
GCPNPVFWMHBPNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683