Merck
ENA497373121
Enamine
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.11
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
FQJMZYJZHKJOHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043