Merck
ENA497373114
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.63
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h5H,1-4H2
InChI Key
OEWAJIAOXWOCTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607