Merck
ENA490048044
Enamine
2-carbamoyl-4-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
mp
141-145
Iupac Name
2-(aminocarbonyl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-4(2)3-5(6(8)9)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
OFZZCQOGMPLZFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126
Melting Point
141-145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126