Merck
ENA490047443
Enamine
1-bromo-3-(oxolan-2-yl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c8-5-6(9)4-7-2-1-3-10-7/h7H,1-5H2
InChI Key
KNVPYQQFSYYYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248315
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)