Merck
ENA490047329
Enamine
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-8(7-11)9-5-10(12)6-9;/h2-4,7,9-10H,5-6,12H2,1H3;1H/t9-,10-;
InChI Key
VZBCHRIUDPOBMJ-AWLKUTLJSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247932
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247932