Merck
ENA490026689
Enamine
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide; methanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.23
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7N3O.CH4O3S/c5-1-2-7-4(8)3-6;1-5(2,3)4/h2-3,6H2,(H,7,8);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
YIBFIYVLZLUVRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CS(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210990
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210990