Merck
ENA465564329
Enamine
2-bromo-5-methylhexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
HZEKQLIVUNAHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)