Merck
ENA465563157
Enamine
3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]piperidin-3-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.15
MDL番号:
Iupac Name
3-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)piperidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4O.2ClH/c13-8(2-1-3-9-6-8)7-12-5-4-10-11-12;;/h4-5,9,13H,1-3,6-7H2;2*1H
InChI Key
DJBUIUILADHEEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244052
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244052