Merck
ENA465562338
Enamine
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C10H12Br2O/c1-13-7-9(6-11)8-2-4-10(12)5-3-8/h2-5,9H,6-7H2,1H3
InChI Key
IJRABZMYCVLMAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)