Merck
ENA465562205
Enamine
5-chloro-3-nitro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3/c1-5(2)14-8-7(11(12)13)3-6(9)4-10-8/h3-5H,1-2H3
InChI Key
OSFVACIDCGQNEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)