Merck
ENA458441458
Enamine
2-(isocyanatomethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(isocyanatomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H5NOS/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI Key
CDDYYRHLZPJLPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51292