Merck
ENA458435736
Enamine
2-(3-benzyl-6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.28
MDL番号:
Iupac Name
(3-benzyl-6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O4/c1-9-11(7-12(17)18)13(19)16(14(20)15-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,20)(H,17,18)
InChI Key
AGQSFVOGVCUDBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237526
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237526