Merck
ENA458433927
Enamine
ethyl [(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamoyl]formate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl [(5-methyl-3-isoxazolyl)amino](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4/c1-3-13-8(12)7(11)9-6-4-5(2)14-10-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI Key
GDURGQHLMZRDBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)