Merck
ENA458432062
Enamine
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-3-10-6-5(7)4-9(2)8-6/h4H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
VQNRBFXKOWOEAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)