Merck
ENA458429514
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-3-15-9(2)11(8-13-15)20(18,19)14-6-4-10(5-7-14)12(16)17/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
SFTHHJOKHDTDIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)