Merck
ENA458426051
Enamine
2-chloro-6-(thiophen-2-yl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.66
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(2-thienyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2S/c9-8-5-10-4-6(11-8)7-2-1-3-12-7/h1-5H
InChI Key
ZRJPQLRFJSALKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518