Merck
ENA458425948
Enamine
1-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.06
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2.2ClH/c1-6-2-4(5)3-6;;/h4H,2-3,5H2,1H3;2*1H
InChI Key
VVNBEYKDTSEYRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225235